N-Pentylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Amylaniline
OR936857-5G
APOSOR936857-5GEA 188 EUR InStock
APOSOR936857-5G
N-Pentylaniline 95%
N-Pentylaniline
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059431
Numéro CAS: 2655-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité