2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936859-1G OR936859-5G
APOSOR936859-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR936859-1G APOSOR936859-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Formule: C₈H₁₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101611
Numéro CAS: 690-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité