3-Methylhippuric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methylbenzamido)acetic acid
OR936872-25G
APOSOR936872-25GEA 116 EUR InStock
APOSOR936872-25G
3-Methylhippuric acid 95%
3-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044399
Numéro CAS: 27115-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité