4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
OR936873-25G
APOSOR936873-25GEA 142 EUR InStock
APOSOR936873-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formule: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C
Densité: 0.854 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190217
Numéro CAS: 2117-12-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité