2-(4-tert-Butylphényl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
OR936878-10G OR936878-25G OR936878-5G
APOSOR936878-10GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR936878-10G APOSOR936878-25G APOSOR936878-5G
2-(4-tert-Butylphényl)ethanol 95%
2-(4-tert-Butylphényl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236023
Numéro CAS: 5406-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité