2-Hydroxyéthyle 4-hydroxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, 2-Hydroxyethylparaben
OR936885-100G OR936885-10G OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA 734 EUR InStock
APOSOR936885-100G APOSOR936885-10G APOSOR936885-25G
2-Hydroxyéthyle 4-hydroxybenzoate 95%
2-Hydroxyéthyle 4-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059079
Numéro CAS: 2496-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité