trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936898-1G OR936898-5G
APOSOR936898-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR936898-1G APOSOR936898-5G
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Formule: C₈H₁₆O₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008498
Numéro CAS: 54125-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité