4-Amino-2-méthylquinoléine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 280 EUR InStock
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Amino-2-méthylquinoléine 95%
4-Amino-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006759
Numéro CAS: 6628-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité