3-Methyl-1,5-pentanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylpentane-1,5-diol
OR936911-500G
APOSOR936911-500GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR936911-500G
3-Methyl-1,5-pentanediol 95%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039547
Numéro CAS: 4457-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité