N-(Trimethylsilyl)morpholine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Trimethylsilyl)morpholine
OR936934-25G OR936934-100G
APOSOR936934-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR936934-25G APOSOR936934-100G
N-(Trimethylsilyl)morpholine 97%
N-(Trimethylsilyl)morpholine
Formule: C₇H₁₇NOSi
MW: 159,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010098
Numéro CAS: 13368-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité