Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Chloromethyl)acrylic Acid Ethyl Ester
OR936949-1G OR936949-250MG
APOSOR936949-1GEA 567 EUR InStock
APOSOR936949-1G APOSOR936949-250MG
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate
Formule: C₆H₉ClO₂
MW: 148,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321155
Numéro CAS: 17435-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité