Acide 3-(3,4-diméthylphényl)propionique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3,4-Dimethylphenyl)propanoic acid
OR936979-5G
APOSOR936979-5GEA 142 EUR InStock
APOSOR936979-5G
Acide 3-(3,4-diméthylphényl)propionique 95%
Acide 3-(3,4-diméthylphényl)propionique
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425686
Numéro CAS: 25173-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité