(2,3,5,6-Tétraméthyl-1,4-phénylène)diméthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936985-1G OR936985-5G
APOSOR936985-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR936985-1G APOSOR936985-5G
(2,3,5,6-Tétraméthyl-1,4-phénylène)diméthanol 95%
(2,3,5,6-Tétraméthyl-1,4-phénylène)diméthanol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004623
Numéro CAS: 7522-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité