Allyl phenyl carbonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR937027-25GEA 286 EUR InStock
APOSOR937027-25G APOSOR937027-5G APOSOR937027-1G
Allyl phenyl carbonate 95%
Allyl phenyl carbonate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,1846 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784342
Numéro CAS: 16308-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité