(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dichloropropanoate
OR937030-100G OR937030-25G
APOSOR937030-100GEA 248 EUR InStock
APOSOR937030-100G APOSOR937030-25G
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle 95%
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle
Formule: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000944
Numéro CAS: 3674-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité