(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937032-1G OR937032-250MG
APOSOR937032-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR937032-1G APOSOR937032-250MG
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135167
Numéro CAS: 42072-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité