3-Méthoxybiphényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937041-10G OR937041-1G OR937041-5G
APOSOR937041-10GEA 812 EUR InStock
APOSOR937041-10G APOSOR937041-1G APOSOR937041-5G
3-Méthoxybiphényle 95%
3-Méthoxybiphényle
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/5.25mmHg
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027514
Numéro CAS: 2113-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité