4'-Aminohexanophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937047-10G OR937047-1G OR937047-5G
APOSOR937047-10GEA 754 EUR InStock
APOSOR937047-10G APOSOR937047-1G APOSOR937047-5G
4'-Aminohexanophenone 95%
4'-Aminohexanophenone
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 38237-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité