2-Méthoxythiophène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937091-25G
APOSOR937091-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR937091-25G
2-Méthoxythiophène 95%
2-Méthoxythiophène
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014526
Numéro CAS: 16839-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité