4-Iodobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClIN
MW: 269,51 g/mol
Point de fusion: 275…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039324
Numéro CAS: 59528-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité