2-Hydroxyisophthalaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Diformylphenol
OR937158-250MG
APOSOR937158-250MGEA 81.2 EUR InStock
APOSOR937158-250MG
2-Hydroxyisophthalaldehyde 95%
2-Hydroxyisophthalaldehyde
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00839420
Numéro CAS: 3328-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité