Ethyl-N-methylcarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937161-25G OR937161-5G
APOSOR937161-25GEA 193 EUR InStock
APOSOR937161-25G APOSOR937161-5G
Ethyl-N-methylcarbamate 95%
Ethyl-N-methylcarbamate
Formule: C₄H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041924
Numéro CAS: 105-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité