(R)-(+)-1-(2-Naphtyl)éthylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
OR937174-5G
APOSOR937174-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR937174-5G
(R)-(+)-1-(2-Naphtyl)éthylamine 95%
(R)-(+)-1-(2-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085367
Numéro CAS: 3906-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité