Acide hept-6-énoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR937178-5GEA 101 EUR InStock
APOSOR937178-5G APOSOR937178-1G
Acide hept-6-énoïque 95%
Acide hept-6-énoïque
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014382
Numéro CAS: 1119-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité