1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
OR937183-25G OR937183-5G
APOSOR937183-25GEA 229 EUR InStock
APOSOR937183-25G APOSOR937183-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009827
Numéro CAS: 2948-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité