Butyle hydroxy-4 benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Butylparabene4-Hydroxybenzoate de butyle
APOSOR937186-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR937186-100G APOSOR937186-500G APOSOR937186-1KG
Butyle hydroxy-4 benzoate 98%
Butyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 156…157 °C/3,5mmHg
Point de fusion: 67…71 °C
Point d'éclair: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016478
Numéro CAS: 94-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité