N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Vinylazepan-2-one
OR937197-500G
APOSOR937197-500GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR937197-500G
N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Formule: C₈H₁₃NO
MW: 139,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080693
Numéro CAS: 2235-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité