(±)-1-Octène-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937218-25G OR937218-100G OR937218-500G
APOSOR937218-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR937218-25G APOSOR937218-100G APOSOR937218-500G
(±)-1-Octène-3-ol 95%
(±)-1-Octène-3-ol
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004589
Numéro CAS: 3391-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité