1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR937249-100GEA 575 EUR InStock
APOSOR937249-100G APOSOR937249-25G APOSOR937249-10G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formule: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01681404
Numéro CAS: 43039-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité