2-Éthyl-1-butanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937281-100G OR937281-500G
APOSOR937281-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR937281-100G APOSOR937281-500G
2-Éthyl-1-butanol 95%
2-Éthyl-1-butanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C/760mmHg
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004744
Numéro CAS: 97-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité