2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethylpent-4-enoic acid
OR937287-5G
APOSOR937287-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR937287-5G
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012304
Numéro CAS: 16386-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité