N,N-Dimethylthioacetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937293-1G OR937293-5G
APOSOR937293-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR937293-1G APOSOR937293-5G
N,N-Dimethylthioacetamide 95%
N,N-Dimethylthioacetamide
Formule: C₄H₉NS
MW: 103,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022178
Numéro CAS: 631-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité