trans-Stilbene oxide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9373-1G OR9373-5G
APOSOR9373-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR9373-1G APOSOR9373-5G
trans-Stilbene oxide 98%
trans-Stilbene oxide
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064311
Numéro CAS: 1439-07-2
EINECS: 215-877-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité