2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
OR937310-5G
APOSOR937310-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR937310-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Formule: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,2500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005790
Numéro CAS: 29927-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité