2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937331-1G OR937331-250MG
APOSOR937331-1GEA 408 EUR InStock
APOSOR937331-1G APOSOR937331-250MG
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22416354
Numéro CAS: 188345-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité