N-Chloroacetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Chloroacetanilide
OR937346-1G OR937346-250MG
APOSOR937346-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR937346-1G APOSOR937346-250MG
N-Chloroacetanilide 95%
N-Chloroacetanilide
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01671408
Numéro CAS: 579-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité