1,4-Diméthoxy-2-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitrohydroquinone dimethyl ether, Nitrodimethylhydroquinone
OR937358-25G
APOSOR937358-25GEA 171 EUR InStock
APOSOR937358-25G
1,4-Diméthoxy-2-nitrobenzène 95%
1,4-Diméthoxy-2-nitrobenzène
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024211
Numéro CAS: 89-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité