Butyl dichloromethyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dichloromethyl Butyl Ether
OR937366-10G OR937366-1G OR937366-5G
APOSOR937366-10GEA 386 EUR InStock
APOSOR937366-10G APOSOR937366-1G APOSOR937366-5G
Butyl dichloromethyl ether 95%
Butyl dichloromethyl ether
Formule: C₅H₁₀Cl₂O
MW: 157,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191420
Numéro CAS: 5312-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité