4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Point de fusion: 265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012863
Numéro CAS: 18600-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité