6-Heptynenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Cyano-1-hexyne
OR937409-10G OR937409-1G OR937409-5G
APOSOR937409-10GEA 964 EUR InStock
APOSOR937409-10G APOSOR937409-1G APOSOR937409-5G
6-Heptynenitrile 95%
6-Heptynenitrile
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15295-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité