(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydrofurfurylcarbonitrile, 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)tetrahydrofuran
OR937427-1G OR937427-5G
APOSOR937427-1GEA 130 EUR InStock
APOSOR937427-1G APOSOR937427-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03206782
Numéro CAS: 33414-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité