2-Méthyl-2-hexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR937436-5GEA 205 EUR InStock
APOSOR937436-5G APOSOR937436-25G APOSOR937436-1G
2-Méthyl-2-hexanol 95%
2-Méthyl-2-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004486
Numéro CAS: 625-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité