Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR937441-250MGEA 234 EUR InStock
APOSOR937441-250MG APOSOR937441-1G
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Formule: C₃₃H₂₄IrN₃
MW: 654,79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039766
Numéro CAS: 94928-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité