4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-4-isopropylcyclohexane
OR937443-1G OR937443-5G
APOSOR937443-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR937443-1G APOSOR937443-5G
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16853065
Numéro CAS: 52430-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité