cis-4-Heptène-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937449-10G OR937449-1G OR937449-5G
APOSOR937449-10GEA 406 EUR InStock
APOSOR937449-10G APOSOR937449-1G APOSOR937449-5G
cis-4-Heptène-1-ol 95%
cis-4-Heptène-1-ol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015575
Numéro CAS: 6191-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité