3-Butylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937482-1G OR937482-5G
APOSOR937482-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR937482-1G APOSOR937482-5G
3-Butylpyridine 98%
3-Butylpyridine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010709
Numéro CAS: 539-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité