cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
OR937505-1G OR937505-5G
APOSOR937505-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR937505-1G APOSOR937505-5G
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062987
Numéro CAS: 15753-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité