6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937506-1G OR937506-250MG OR937506-5G
APOSOR937506-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR937506-1G APOSOR937506-250MG APOSOR937506-5G
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₅H₃BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04060716
Numéro CAS: 92276-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité