4-Isothiocyanato-1-butène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937510-1G OR937510-250MG
APOSOR937510-1GEA 604 EUR InStock
APOSOR937510-1G APOSOR937510-250MG
4-Isothiocyanato-1-butène 95%
4-Isothiocyanato-1-butène
Formule: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191660
Numéro CAS: 3386-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité