1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937517-1G OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA 249 EUR InStock
APOSOR937517-1G APOSOR937517-250MG
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formule: C₇H₁₀BrN
MW: 188,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191324
Numéro CAS: 100779-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité